CAS RN 1352916-84-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[2-(1-Metiletoxi-O)fenilmetil-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7S)-triciclo[3.3.1.13,7]decano-2,1-diil[3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-imidazolidinil-2-ilideno]}rutenio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[2-(1-Metiletoxi-O)fenilmetil-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7S)-triciclo[3.3.1.13,7]decano-2,1-diil[3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-imidazolidinil-2-ilideno]}rutenio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[2-(1-Metiletoxi-O)fenilmetil-C](nitrato-O,O′){rel-(2R,5R,7S)-triciclo[3.3.1.13,7]decano-2,1-diil[3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-imidazolidinil-2-ilideno]}rutenio, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.