CAS RN 1352815-11-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ Psoralen-triethylene glycol azide
RNA conformation probe; reagent for COMRADES RNA platform