CAS RN 1352226-88-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
AZD6738, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ceralasertib, MedChemExpress
MedChemExpress Ceralasertib (AZD6738) is an orally active and bioavailable inhibitor of ATR kinase with an IC50 of 1 nM.