CAS RN 1352139-51-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3,4-Dihidroagomelatina, TRC
CAS: 1352139-51-5 Fórmula molecular: C15H19NO2 Peso molecular (g/mol): 245.32 Sinónimo: N-[2-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1-naphthyl)ethyl]acetamide,Agomelatine Impurity 1; SMILES: COc1ccc2CCC=C(CCNC(=O)C)c2c1