CAS RN 1350901-36-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Quintrione, TRC
CAS: 1350901-36-8 Fórmula molecular: C16H11Cl2NO3 Peso molecular (g/mol): 336.17 Sinónimo: Quintrione,1,3-Cyclohexanedione, 2-[(3,7-dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-,2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione,Dichloroquinolinone,Quintrione,2-[(3,7-Dichloro-8-quinolinyl)carbonyl]-1,3-cyclohexanedione,Dichloroquinolinone; Nombre IUPAC: 2-(3,7-dicloroquinolina-8-carbonil)ciclohexano-1,3-dión SMILES: Clc1cnc2c(C(=O)C3C(=O)CCCC3=O)c(Cl)ccc2c1