accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOHHNOONHOHSNO

CAS RN 1350555-93-9

IUPAC Nombre: N'-[4-(4-{[(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanyl]methyl}-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl)phenyl]-N-hydroxyoctanediamide
Sinónimos: N'-[4-(4-{[(4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl)sulfanyl]methyl}-6-[4-(hydroxymethyl)phenyl]-1,3-dioxan-2-yl)phenyl]-N-hydroxyoctanediamide
Peso molecular (g/mol): 721.87
Fórmula molecular: C41H43N3O7S
InChi Key: BHUZLJOUHMBZQY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1=CC=C(C=C1)C1CC(CSC2=NC(=C(O2)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C2)OC(O1)C1=CC=C(NC(=O)CCCCCCC(=O)NO)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados