CAS RN 1350468-78-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(17Beta)-3,17-Bis[(1-oxopentil)oxi]-estra-1,3,5(10)-trien-6-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(17Beta)-3,17-Bis[(1-oxopentil)oxi]-estra-1,3,5(10)-trien-6-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.