CAS RN 135-70-6
IUPAC Nombre:
4-{[1,1'-biphenyl]-4-yl}-1,1'-biphenyl
Sinónimos:
p-quaterphenyl p-tetraphenyl quadriphenyl
Peso molecular (g/mol):
306.41
Fórmula molecular:
C24H18
InChi Key:
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
1
–
3
de
3
resultados
1
P-cuaterfenilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
P-cuaterfenilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
P-cuaterfenilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.