accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaH3CONHOO

CAS RN 135-62-6

IUPAC Nombre: sodium 3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-olate
Sinónimos: sodium 3-[(2-methoxyphenyl)carbamoyl]naphthalen-2-olate
Peso molecular (g/mol): 315.3
Fórmula molecular: C18H14NNaO3
InChi Key: OXXQDUUQLWQUEX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].COC1=CC=CC=C1NC(=O)C1=C([O-])C=C2C=CC=CC2=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados