CAS RN 13492-26-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Fosfito de hidrógeno dipotásico, TRC
CAS: 13492-26-7 Fórmula molecular: HO3P Peso molecular (g/mol): 160.19 SMILES: [K+].[K+].[O-]P(=O)[O-]