CAS RN 134677-22-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
R-Mannostatina A, Clorhidrato (~90%), TRC
CAS: 134677-22-8 Fórmula molecular: C6H13NO3S . HCl Peso molecular (g/mol): 215.7 Sinónimo: (1S,2S,3S,4R,5S)-4-Amino-5-(methylthio)cyclopentane-1,2,3-triol Hydrochloride Nombre IUPAC: (1S,2S,3S,4R,5S)-4-amino-5-metilsulfanilciclopentano-1,2,3-triol; Cloruro SMILES: Cl.CS[C@H]1[C@H](N)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O