CAS RN 1346747-65-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)metoxi]etiléster N-Metil-L-Valina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)metoxi]etiléster N-Metil-L-Valina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
2-[(2-Amino-1,6-dihidro-6-oxo-9H-purin-9-il)metoxi]etiléster N-Metil-L-Valina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.