CAS RN 1346606-80-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4'-Hidroxi Tamoxifeno-d6 (contiene hasta un 10% de isómero de E), TRC
CAS: 1346606-80-1 Fórmula molecular: C26H23D6NO2 Peso molecular (g/mol): 393.55 Sinónimo: 4-[(1Z)-1-[[4-[2-(Dimethylamino-d6)ethoxy]phenyl]phenylmethylene]propyl]phenol,4'-Hydroxytamoxifen-d6; SMILES: OC(C=C1)=CC=C1/C(CC)=C(C2=CC=C(OCCN(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C2)/C3=CC=CC=C3