CAS RN 1346606-62-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Balsalazida 2-O-[4-[[(2-Carboxetil)amino]carbonil]fenilo] Balsalazida, TRC
CAS: 1346606-62-9 Fórmula molecular: C27H24N4O9 Peso molecular (g/mol): 548.5 Sinónimo: 5-[(1E)-2-[4-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenyl]diazenyl]-2-[[(2-carboxyethyl)amino]carbonyl]phenoxy]benzoic Acid,(E)-2-[4-(2-Carboxyethylcarbamoyl)phenoxy]-5-[[4-(2-carboxyethylcarbamoyl)]phenylazo]benzoic Acid,Balsalazide USP Impurity 4 Nombre IUPAC: 2-[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenoxi]-5-[[4-(2-carboxietilcarbamoil)fenil]ácido benzoico SMILES: OC(=O)CCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2C(=O)O)N=Nc3ccc(cc3)C(=O)NCCC(=O)O)cc1