CAS RN 1346606-54-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Clorfenvinfos-d10 (mezcla de isómeros cis-trans), TRC
CAS: 1346606-54-9 Fórmula molecular: C12 2H10 H4 Cl3 O4 P Peso molecular (g/mol): 369.63 Sinónimo: Chlorfenvinphos D10 (di(ethyl D5)),[2-Chloro-1-(2,4-dichlorophenyl)ethenyl] bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate Nombre IUPAC: [(Z)-2-cloro-1-(2,4-diclorofenil)etililo] bis(1,1,2,2,2,2-pentadeuterioetilo) fosfato SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC(=CCl)c1ccc(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]