CAS RN 1346605-38-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tadalafil Ketolactam (>90%), TRC
CAS: 1346605-38-6 Fórmula molecular: C22H19N3O6 Peso molecular (g/mol): 421.4 Sinónimo: (6R,14aR)-rel-6-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,3,14,14a-tetrahydro-2-methylpyrazino[1,2-d][1,4]benzodiazonine-1,4,7,13(6H,8H)-tetrone,Tadalafil EP Impurity H Nombre IUPAC: (6R,14aR)-6-(benzo[d][1,3]dioxil-5-il)-2-metil-2,3,14,14a-tetrahidrobenzo[h]pirazino[1,2-d][1,4]diazonina-1,4,7,13(6H,8H)-tetraona SMILES: O=C1N(C)CC(N([C@]1([H])CC(C(C=CC=C2)=C2N3)=O)[C@@](C4=CC=C(OCO5)C5=C4)([H])C3=O)=O