CAS RN 1346605-29-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroximetil tolperisona-d10 Cloruro, TRC
CAS: 1346605-29-5 Fórmula molecular: C16H14D10ClNO2 Peso molecular (g/mol): 307.88 Sinónimo: 1-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]-2-methyl-3-(1-piperidinyl-d10)-1-propanone Hydrochloride Nombre IUPAC: 3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decadencia-uteriopiperidina-1-il)-1-[4-(hidroximetil)fenil]-2-metilpropano-1-una; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C1([2H])N(CC(C)C(=O)c2ccc(CO)cc2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]