CAS RN 1346604-00-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
Hemifumarato de O-desisopropil-O-metil bisoprolol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(2RS)-1-(isopropilamino)-3-[4-(2-metoxietoxi)metilfenoxi]propan-2-ol, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3
Hemifumarato de O-desisopropil-O-metil bisoprolol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.