CAS RN 1346603-25-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de ent-Moxifloxacina, TRC
CAS: 1346603-25-5 Fórmula molecular: C21H25ClFN3O4 Peso molecular (g/mol): 437.89 Sinónimo: 1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-8-methoxy-7-[(4aR,7aR)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic Acid Hydrochloride,d-Moxifloxacin Hydrochloride,(4R,7R)-Moxifloxacin Hydrochloride; SMILES: COC1=C2C(=CC(=C1N3C[C@@H]4CCCN[C@@H]4C3)F)C(=O)C(=CN2C5CC5)C(=O)O.Cl