CAS RN 1346602-50-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3'-[3-(2,3-Dihidro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-il)propilo] Domperidona (Domperidona Impureza E) (>90%), TRC
CAS: 1346602-50-3 Fórmula molecular: C32 H34 Cl N7 O3 Peso molecular (g/mol): 600.11 Sinónimo: 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl]-3-[3-(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)propyl]-1,3-dihydro-,1-[3-[4-(5-Chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-3-[3-(2-oxo-2,3-dihydrobenzimidazol-1-yl)-propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one,Domperidone EP Impurity E Nombre IUPAC: 1-[3-[4-(5-cloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)piperidina-1-il]propil]-3-[3-(2-oxo-3H-benzimidazol-1-il)propil]benzimidazol-2-one SMILES: Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5C(=O)Nc6ccccc56)c7ccccc47)CC3)C(=O)Nc2c1