CAS RN 1346602-15-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido Orótico-13C,15N2 Monohidrato, TRC
CAS: 1346602-15-0 Fórmula molecular: 13C C4 H4 15N2 O4 . H2 O Peso molecular (g/mol): 177.09 Sinónimo: 1,2,3,6-Tetrahydro-2,6-dioxo-4-pyrimidine-2-13C-1,3-15N2-carboxylic acid monohydrate,Orotic acid-13C,15N2 monohydrate,Orotic acid-2-13C,1,3-15N2 monohydrate,2,4-Dioxo-1H-pyrimidine-2-13C-1,3-15N2-6-carboxylic acid monohydrate,2,4-Dihydroxypyrimidine-2-13C-1,3-15N2-6-carboxylic acid monohydrate Nombre IUPAC: 2,4-dioxi-(2^{13}C,1,3-^{15}N_{2})1H-pirimidina-6-ácido carboxílico; hidratar SMILES: O.OC(=O)C1=CC(=O)[15NH][13C](=O)[15NH]1