CAS RN 1346600-92-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-(4-(4-Nitrofenil)butan-2-ilamino)-1-(4-metoxifenil)etanol Clorhidrato, TRC
CAS: 1346600-92-7 Fórmula molecular: C19H25ClN2O4 Peso molecular (g/mol): 380.87 Nombre IUPAC: 1-(4-metaxifenil)-2-((4-(4-nitrofenil)butan-2-il)amino)tan-1-ol hidrocloruro de etano-1-ol SMILES: CC(CCC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])NCC(C2=CC=C(C=C2)OC)O.Cl