CAS RN 1346600-30-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
8-Decloro-7-cloro-N-metil Desloratadina, TRC
CAS: 1346600-30-3 Fórmula molecular: C20 H21 Cl N2 Peso molecular (g/mol): 324.847 Sinónimo: 7-Chloro-6,11-dihydro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine Nombre IUPAC: 12-cloro-2-(1-metilpiperidina-4-ilideno)-4-azatriciclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,12,14-hexaeno SMILES: CN1CCC(=C2c3cccc(Cl)c3CCc4cccnc24)CC1