CAS RN 1346599-76-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Hidroxi Adapaleno, TRC
CAS: 1346599-76-5 Fórmula molecular: C28H28O4 Peso molecular (g/mol): 428.52 Sinónimo: 6-[3-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthalenecarboxylic Acid SMILES: COC1=C(C=C(C=C1)C2=CC3=C(C=C2)C=C(C=C3)C(=O)O)C45CC6CC(C4)CC(C6)(C5)O