CAS RN 1346599-30-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
7-[2-Hidroxi(propil-d6)]guanina, TRC
CAS: 1346599-30-1 Fórmula molecular: C8H5D6N5O2 Peso molecular (g/mol): 215.24 Sinónimo: 2-Amino-1,7-dihydro-7-[2-hydroxy(propyl-d6)]-6H-purin-6-one,N7-[2-Hydroxy(propyl-d6)]guanine SMILES: O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])[2H])N=C(N)N1