accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3C(S)OHBr

CAS RN 134615-22-8

IUPAC Nombre: (1S)-1-(3-bromophenyl)ethan-1-ol
Sinónimos: (1S)-1-(3-bromophenyl)ethanol
Peso molecular (g/mol): 201.06
Fórmula molecular: C8H9BrO
InChi Key: ULMJQMDYAOJNCC-LURJTMIESA-N
SMILES: C[C@H](O)C1=CC=CC(Br)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados