accessibility menu, dialog, popup

UserName

GeH4BrHBrHBrHHBr

CAS RN 13450-92-5

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 400.31
Fórmula molecular: Br4GeH8
InChi Key: RLMRZMHUNFSBLI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [GeH4].Br.Br.Br.Br
Forma física 
  • (1)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (1)
  • (1)