accessibility menu, dialog, popup

UserName

Br

CAS RN 13438-50-1

IUPAC Nombre: 3-bromofluoranthene
Sinónimos: 3-bromofluoranthene
Peso molecular (g/mol): 281.15
Fórmula molecular: C16H9Br
InChi Key: WCXFCLXZMIFHBU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC=C2C3=CC=CC=C3C3=C2C1=CC=C3
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados