CAS RN 134354-11-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
11,17,21-Trihidroxi-pregn-5-eno-3,20-diona-d4 3,20-Dietileno Ketal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
11,17,21-Trihidroxi-pregn-5-eno-3,20-diona-d4 3,20-Dietileno Ketal, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.