accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3NNOOHOPOOOH3CHNONNNCH3CH3CH3ONH2H3CONH2OH2NH3CNOH2NH3COH2NH3COH2NCH3HOCo(E/Z)(E/Z)(E/Z)

CAS RN 13422-55-4

IUPAC Nombre: λ²-cobalt(2+) 8,13,18-tris(2-carbamoylethyl)-3,14,19-tris(carbamoylmethyl)-4-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-1,4,6,9,9,14,16,19-octamethyl-20,21,22,23-tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide methanide
Sinónimos: λ²-cobalt(2+) 8,13,18-tris(2-carbamoylethyl)-3,14,19-tris(carbamoylmethyl)-4-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl phosphonato]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-1,4,6,9,9,14,16,19-octamethyl-20,21,22,23-tetraazapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide methanide
Peso molecular (g/mol): 1344.41
Fórmula molecular: C63H91CoN13O14P
InChi Key: QXOMMGINPOYKPR-UHFFFAOYNA-L
SMILES: [CH3-].[Co++].CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2N=C1C(C)=C1N=C(C=C3N=C(C(C)=C4[N-]C2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)