CAS RN 13419-69-7
IUPAC Nombre:
(2E)-hex-2-enoate
Sinónimos:
(2E)-hex-2-enoate
Peso molecular (g/mol):
113.14
Fórmula molecular:
C6H9O2
InChi Key:
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M
SMILES:
CCC\C=C\C([O-])=O
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido trans-2-hexenoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13419-69-7 Fórmula molecular: C6H9O2 Peso molecular (g/mol): 113.14 Número MDL: MFCD00002705 Clave InChI: NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-M Sinónimo: trans-2-hexenoic acid,2-hexenoic acid,e-hex-2-enoic acid,hex-2-enoic acid,trans-hex-2-enoic acid,e-2-hexenoic acid,hexenoic acid,2e-hex-2-enoic acid,2-hexenoic acid, 2e,2-hexenoic acid, e PubChem CID: 5282707 ChEBI: CHEBI:87721 Nombre IUPAC: ácido (E)-hex-2-enoico SMILES: CCC\C=C\C([O-])=O
2
Ácido (2E)-2-hexenoico, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.