accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrCH3HOH2NOHOHOH

CAS RN 13392-18-2

IUPAC Nombre: [2-(3,5-dihydroxyphenyl)-2-hydroxyethyl][1-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]azanium bromide
Sinónimos: fenoterol
Peso molecular (g/mol): 384.27
Fórmula molecular: C17H22BrNO4
InChi Key: SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [Br-].CC(CC1=CC=C(O)C=C1)[NH2+]CC(O)C1=CC(O)=CC(O)=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados