CAS RN 13368-25-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
4-Bromuro de vinilbenzil (estabilizado con TBC, ~90%), TRC
CAS: 13368-25-7 Fórmula molecular: C9H9Br Peso molecular (g/mol): 197.07 Sinónimo: 1-(Bromomethyl)-4-ethenyl-benzene,p-(Bromomethyl)-styrene,1-Bromomethyl-4-vinylbenzene,4-(Bromomethyl)styrene,p-(Bromomethyl)styrene,p-Vinylbenzyl bromide Nombre IUPAC: 1-(bromometil)-4-vinilbenceno SMILES: BrCC1=CC=C(C=C)C=C1