accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NClNHONCl

CAS RN 133627-46-0

IUPAC Nombre: 2-chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide
Sinónimos: 2-chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)pyridine-3-carboxamide
Peso molecular (g/mol): 282.12
Fórmula molecular: C12H9Cl2N3O
InChi Key: UVCHGYJPZGYMSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(NC(=O)C2=C(Cl)N=CC=C2)C(Cl)=NC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados