accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3OON

CAS RN 13361-34-7

IUPAC Nombre: 2-ethylhexyl 2-cyanoacetate
Sinónimos: 2-ethylhexyl 2-cyanoacetate
Peso molecular (g/mol): 197.28
Fórmula molecular: C11H19NO2
InChi Key: ZNYBQVBNSXLZNI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)COC(=O)CC#N
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados