accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH2SnHCH3H3CCH3CH3H3CCH3SnHCH3H3CCH3CH3CH3CH3

CAS RN 13356-08-6

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol): 1056.74
Fórmula molecular: C60H82OSn2
InChi Key: MTESOBXZYJILAB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.CC(C)(C[SnH](CC(C)(C)C1=CC=CC=C1)CC(C)(C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CC(C)(C[SnH](CC(C)(C)C1=CC=CC=C1)CC(C)(C)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados