CAS RN 1335435-40-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Salicilato de metilo-d3, TRC
CAS: 1335435-40-9 Fórmula molecular: C8H5D3O3 Peso molecular (g/mol): 155.17 Sinónimo: 2-hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3,2-(Methoxycarbonyl)phenol-d3,2-Carbomethoxyphenol-d3,2-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3,Analgit-d3,Anthrapole ND-d3,Ben Gay-d3,Exagien-d3,Flucarmit-d3,Methyl 2-Hydroxybenzoate-d3,Methyl Ester 2-Hydroxy benzoic Acid-d3,Methyl Ester of 2-hydroxybenzoic Acid-d3,Methyl o-Hydroxybenzoate-d3,NSC 8204-d3,PredaLure-d3,Wintergreen Oil-d3,o-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-d3 Nombre IUPAC: Trideuteriometil 2-hidroxibenzoato SMILES: [2H]C([2H])([2H])OC(=O)c1ccccc1O