CAS RN 1334513-02-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Éster 1-metiletílico de N-[(S)-(2,3,4,5,6-pentafluorofenoxi)fenoxifosfinil]-L-alanina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.