CAS RN 133330-56-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Etil 4-(8-cloro-11H-benzo[5,6]ciclohepta[1,2-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato, TRC
CAS: 133330-56-0 Fórmula molecular: C22 H21 Cl N2 O2 Peso molecular (g/mol): 380.87 Sinónimo: 1-Piperidinecarboxylic acid, 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-, ethyl ester,11H-Benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, 1-piperidinecarboxylic acid deriv.,Ethyl 4-(8-chloro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene)-1-piperidinecarboxylate Nombre IUPAC: etil 4-(8-clorobenzo[1,2]ciclohepta[2,4-b]piridina-11-ilideno)piperidina-1-carboxilato SMILES: CCOC(=O)N1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3C=Cc4cccnc24)CC1