CAS RN 1332724-08-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Clorodesciano Citalopram Hidrobromuro, TRC
CAS: 1332724-08-9 Fórmula molecular: C19 H21 Cl F N O . Br H Peso molecular (g/mol): 414.74 Sinónimo: 1-Isobenzofuranpropanamine, 5-chloro-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrobromide (1:1),1-(4'-fluorophenyl)-1-(3-dimethylaminopropyl)-5-chlorophthalane hydrobromide,3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide Nombre IUPAC: 3-[5-cloro-1-(4-fluorofenil)-3H-2-benzofurano-1-il]-N,N-dimetilpropán-1-amina; Hidrobromuro SMILES: Br.CN(C)CCCC1(OCc2cc(Cl)ccc12)c3ccc(F)cc3