CAS RN 1331907-56-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
S-Metil-L-cisteína-d3, TRC
CAS: 1331907-56-2 Fórmula molecular: C4H6D3NO2S Peso molecular (g/mol): 138.2 Sinónimo: S-Methylcysteine-d3,S-Methyl-(R)-cysteine-d3,3-(Methylthio)alanine-d3 SMILES: N[C@@H](CSC([2H])([2H])[2H])C(O)=O