CAS RN 1331906-73-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido carboxílico N-[[N-metil-N-[(2-isopropil-1,1,1,3,3,3-d6]-4-tiazolil)metil)amino]carbonil-L-valina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Ácido carboxílico N-[[N-metil-N-[(2-isopropil-1,1,1,3,3,3-d6]-4-tiazolil)metil)amino]carbonil-L-valina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.