accessibility menu, dialog, popup

UserName

OFBr

CAS RN 133059-43-5

IUPAC Nombre: 4-bromo-3-fluorobenzaldehyde
Sinónimos: 4-bromo-3-fluorobenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 203.01
Fórmula molecular: C7H4BrFO
InChi Key: SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(Br)C=CC(C=O)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados