CAS RN 1330264-84-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
N-Hidroxi Mexiletina-D6 Oxalato, TRC
CAS: 1330264-84-0 Fórmula molecular: C13H13D6NO6 Peso molecular (g/mol): 291.33 Sinónimo: (+/-)-1-(2,6-Dimethylphenoxy)-N-hydroxy-2-propanamine-d6 Ethanedioate Nombre IUPAC: N-[1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-il]hidroxilamina; Ácido oxálico SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NO)C([2H])([2H])Oc1c(C)cccc1C.OC(=O)C(=O)O