CAS RN 1330185-57-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
N-Tritil-4,6,7,8-tetrahidro-8-hidroxi-6-metilpirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona-13C2,15N, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N-Tritil-4,6,7,8-tetrahidro-8-hidroxi-6-metilpirimido[1,2-a]purin-10(3H)-ona-13C2,15N, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.