CAS RN 1330176-89-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(4R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-4-metil-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-2-oxazolidinona-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(4R,5R)-5-(2,4-difluorofenil)-4-metil-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-2-oxazolidinona-d3, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.