CAS RN 1330164-16-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Hidroxi Buspirona-d8, TRC
CAS: 1330164-16-3 Fórmula molecular: C21H23D8N5O3 Peso molecular (g/mol): 409.55 Sinónimo: 8-[4-[4-(5-Hydroxy-2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione-d8 SMILES: O=C(CC1(CCCC1)CC2=O)N2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3CCN(C4=NC=C(O)C=N4)CC3