CAS RN 1330045-90-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(R)-(+)-Celiprolol-d9 Cloruro, TRC
CAS: 1330045-90-3 Fórmula molecular: C20H24D9N3O4 • HCl Peso molecular (g/mol): 425.02 Sinónimo: N'-[3-Acetyl-4-[(2R)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenyl]-N,N-diethylurea-d9 Hydrochloride,(+)-(R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride,(+)-Celiprolol-d9 Hydrochloride,(R)-Celiprolol-d9 Hydrochloride,d-Celiprolol-d9 Hydrochloride Nombre IUPAC: (R)-3-(3-acetil-4-(2-hidroxi-3-((2-(metil-d3)propano-2-il-1,1,1,3,3,3-d6)amino)propoxi)fenil)-1,1-dietilurea cloruro de hidrógeno SMILES: CCN(CC)C(NC1=CC(C(C)=O)=C(OC[C@H2]([OH])CNC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C=C1)=O.Cl