CAS RN 1329835-60-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de Mexiletina-d6, TRC
CAS: 1329835-60-0 Fórmula molecular: C11H12D6ClNO Peso molecular (g/mol): 221.76 Sinónimo: 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propanamine-d6 Hydrochloride,1-Methyl-2-(2,6-xylyloxy)ethylamine-d6 Hydrochloride,Katen-d6,Ko 1173-d6,Ko 1173Cl-d6,Mexilitene-d6,Mexitil-d6,Ritalmex-d6; Nombre IUPAC: 1,1,1,2,3,3-hexadeuterio-3-(2,6-dimetilfenoxi)propano-2-amina; Cloruro SMILES: Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C([2H])([2H])Oc1c(C)cccc1C