CAS RN 1329799-73-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-tetrahidro-4a-metil-1,4-metanoantraceno-9,10-diona-d8, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1R,4S,4aR,9aS)-rel-1,4,4a,9a-tetrahidro-4a-metil-1,4-metanoantraceno-9,10-diona-d8, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.